Learn More
3M™ Petrifilm™ Umwelt-Listerien-Verteiler 6498
Verteiler zur gleichmäßigen Verteilung der Probe auf 3M™ Petrifilm zum Nachweis von Listerien in Umweltproben.
Marke: 3M™ Petrifilm™ 7100067523
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00100kg
Beschreibung
- Großer quadratischer Verteiler für 3M™ -Petrifilm Umwelt-Listerien-Platten.
- Verteilt Inokulum über gleichförmige Fläche.
- Klares Acrylmaterial ermöglicht dem Techniker die Beobachtung und Kontrolle der Verteilung.
Spezifikation
Zubehör | |
2/Packung | |
3M™ Petrifilm zum Nachweis von Listerien in Umweltproben |