Learn More
Eosin Y-Dinatriumsalz, 10 %-ige Lösung, MP Biomedicals™
Catalog Number p-7083148
Click to view available options
Menge:
100 ml
500 ml
1 l
10 l
17372-87-1
C20H12Br4Na2O8
745.904
MASXMTNVNASWNH-UHFFFAOYSA-L
2′,4′,5′,7′-Tetrabromofluorescein-Dinatriumsalz, Acid red 87, gelbliche Eosin-Lösung, Y-Eosin-Lösung, Y-Eosin
91886399
Dinatrium;2 -(2,4,5,7 -tetrabromo-3 -oxido-6 -oxoxanthen-9 -yl)benzoat;Trihydrat
C1=CC=C(C(=C1)C2=C3C=C(C(=O)C(=C3OC4=C(C(=C(C=C24)Br)[O-])Br)Br)Br)C(=O)[O-].O.O.O.[Na+].[Na+]
17372-87-1
C20H12Br4Na2O8
745.904
MASXMTNVNASWNH-UHFFFAOYSA-L
2′,4′,5′,7′-Tetrabromofluorescein-Dinatriumsalz, Acid red 87, gelbliche Eosin-Lösung, Y-Eosin-Lösung, Y-Eosin
91886399
Dinatrium;2 -(2,4,5,7 -tetrabromo-3 -oxido-6 -oxoxanthen-9 -yl)benzoat;Trihydrat
C1=CC=C(C(=C1)C2=C3C=C(C(=O)C(=C3OC4=C(C(=C(C=C24)Br)[O-])Br)Br)Br)C(=O)[O-].O.O.O.[Na+].[Na+]
Verringert die Affinität von Mg2+-ATPase für ATP und erhöht die Enzymaffinität für Mg2+. Eosin Y Disodium Salt (10%-ige Lösung) von MP Biomedicals ist ein roter Xanthen-Farbstoff. Es ist ein als molekulare Photoelektrode fungierender und fluoreszenzverstärkend wirkender Photosensibilisator.
Bei Konzentrationen über 10-50 μM (im Bereich von 100 μM) reduziert sich die Affinität für Mg2+-ATPase für den Ionenaktivator. Diese Verbindung fungiert als molekulare Photoelektrode über die Katalyse der durch sichtbares Licht angeregten Elektronentransferreaktion. Dieses Mittel verbessert auch das Fluoreszenz-Quenchvermögen durch Bildung eines Komplexes mit Polyvinulpyrrolidon. Als Gegenfärbung für Hämatoxylin verwendet.
Eosin Y-Dinatriumsalz dient in Kombination mit Azure II: zur Darstellung morphologischer Details von Knochenmarkszellen; gepuffertes Azure A/Eosin Y-Verfahren zum Nachweis von Granularzellen, Mikroorganismen und Zellkernen; Hervorheben von Insektenmuskulatur; Nachweis von Zellen, die mit dem Mücken-Irizessionsvirus infiziert sind; Verwendung in Kombination mit Alum-Hämatoxylin/Azure II Azure zum Hervorheben von Mastzellen, früher nekrobiotischer Veränderungen in Zellen und Protozoen; Rickettsien und Bakterien in Geweben; zum Nachweis von Volutin-Granulat in beliebigen Mikroorganismen; Bond-Modifikation von Manns Eosin-Methyl Blue für Negri-Körperchen in Abstrichen; Harris-Färbung für Negri-Körperchen in Abstrichen; Mann-Verfahren zum Färben von Negri-Körperchen in Schnitten; Gridley Färbung für Endamöben in Gewebeschnitten; modifiziertes Methenamin-Silbernitrat-Verfahren zum Nachweis von Endamöben in Gewebeschnitten.
Formelmasse 691.86
Menge 100 ml
Physikalische Form Lösung