Learn More
Eosin-5-isothiocyanat, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Eosine-5-isothiocyanate |
| CAS | 60520-47-0 |
| Summenformel | C21 H7 Br4 N O5 S |
| Menge | 250 mg |
| Synonym | 2′,4′,5′,7′-Tetrabromo-3′,6′-dihydroxy-5-isothiocyanatospiro[isobenzofuran-1(3H),9′-[9H]xanthen]-3-one (ACI), 5-Isothiocyanato-2-(2,4,5,7-tetrabromo-3-hydroxy-6-oxoxanthen-9-yl)benzoic acid, Eosin 5-isothiocyanate, 2′,4′,5′,7′-Tetrabromo-3′,6′-dihydroxy-5-isothiocyanatospiro[isobenzofuran-1(3H),9′-[9H]xanthen]-3-one (ACI), 5-Isothiocyanato-2-(2,4,5,7-tetrabromo-3-hydroxy-6-oxoxanthen-9-yl)benzoic acid, Eosin 5-isothiocyanate 2′,4′,5′,7′-Tetrabromo-3′,6′-dihydroxy-5-isothiocyanatospiro[isobenzofuran-1(3H),9′-[9H]xanthen]-3-one (ACI), 5-Isothiocyanato-2-(2,4,5,7-tetrabromo-3-hydroxy-6-oxoxanthen-9-yl)benzoic acid, Eosin 5-isothiocyanate, Eosin isothiocyanate |
| InChI-Formel | InChI=1S/C21H7Br4NO5S/c22-12-4-10-18(14(24)16(12)27)30-19-11(5-13(23)17(28)15(19)25)21(10)9-2-1-7(26-6-32)3-8(9)20(29)31-21/h1-5,27-28H |
| SMILES | O=C1OC2(C3=C(OC4=C2C=C(Br)C(O)=C4Br)C(Br)=C(O)C(Br)=C3)C5=C1C=C(N=C=S)C=C5 |
| IUPAC-Name | 2',4',5',7'-Tetrabrom-3',6'-dihydroxy-5-isothiocyanato-3H-spiro[isobenzofuran-1,9'-xanthen]-3-on |
| Molekulargewicht (g/mol) | 704.96 |
| Formelmasse | 700.68 |
Name des Produkts
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?