Learn More
Eosin-5-isothiocyanat, TRC
Artikelnummer. 30373503
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30373503 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30373503 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCE561010250MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Eosine-5-isothiocyanate
CAS 60520-47-0
Summenformel C21 H7 Br4 N O5 S
Menge 250 mg
Synonym 2′,4′,5′,7′-Tetrabromo-3′,6′-dihydroxy-5-isothiocyanatospiro[isobenzofuran-1(3H),9′-[9H]xanthen]-3-one (ACI), 5-Isothiocyanato-2-(2,4,5,7-tetrabromo-3-hydroxy-6-oxoxanthen-9-yl)benzoic acid, Eosin 5-isothiocyanate, 2′,4′,5′,7′-Tetrabromo-3′,6′-dihydroxy-5-isothiocyanatospiro[isobenzofuran-1(3H),9′-[9H]xanthen]-3-one (ACI), 5-Isothiocyanato-2-(2,4,5,7-tetrabromo-3-hydroxy-6-oxoxanthen-9-yl)benzoic acid, Eosin 5-isothiocyanate 2′,4′,5′,7′-Tetrabromo-3′,6′-dihydroxy-5-isothiocyanatospiro[isobenzofuran-1(3H),9′-[9H]xanthen]-3-one (ACI), 5-Isothiocyanato-2-(2,4,5,7-tetrabromo-3-hydroxy-6-oxoxanthen-9-yl)benzoic acid, Eosin 5-isothiocyanate, Eosin isothiocyanate
InChI-Formel InChI=1S/C21H7Br4NO5S/c22-12-4-10-18(14(24)16(12)27)30-19-11(5-13(23)17(28)15(19)25)21(10)9-2-1-7(26-6-32)3-8(9)20(29)31-21/h1-5,27-28H
SMILES O=C1OC2(C3=C(OC4=C2C=C(Br)C(O)=C4Br)C(Br)=C(O)C(Br)=C3)C5=C1C=C(N=C=S)C=C5
IUPAC-Name 2',4',5',7'-Tetrabrom-3',6'-dihydroxy-5-isothiocyanato-3H-spiro[isobenzofuran-1,9'-xanthen]-3-on
Molekulargewicht (g/mol) 704.96
Formelmasse 700.68
Name des Produkts
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.