missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ Humanes Eotaxin, Synthetisches Peptid, Invitrogen™
Synthetisches Peptid
Marke: Invitrogen™ PEP0006
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
Eotaxin Synthetisches Peptid, PEP-0006 von Invitrogen.
Dieses Peptid stimmt mit den 15 Aminosäuren nahe dem Carboxy-Terminus von humanem Eotaxin überein. PEP- kann als Blockierungspeptid für den polyklonalen Antikörper PA-5-19868 verwendet werden.Spezifikation
6356 | |
gereinigt | |
Eotaxin, human | |
-20 °C | |
Flüssig | |
Blockierungs-Assay, Kontrolle | |
No | |
Peptid | |
RUO - research use only |
Human | |
P51671 | |
200 μg/ml | |
Synthetisches Peptid | |
PBS mit 0.1 % BSA und 0.02 % Natriumazid; pH 7.2 | |
CCL11 | |
0.02 % Natriumazid | |
50 μ g | |
PBS |