Learn More
EPA-Methode 525.2 GC/MS-Leistungsprüfungsgemisch 1000 μg/ml in Aceton, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30311234
Change view
Click to view available options
Menge:
5 x 1 mL
Packungsgröße:
5 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30311234 5 x 1 mL 5 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30311234 Lieferant Dr. Ehrenstorfer Lieferanten-Nr. DREGS09000334AC
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie die von Dr. Ehrenstorfer zertifizierten Referenzmaterialien: Erhältlich in verschiedenen Formaten, einschließlich Mehrkomponenten-Gemische für regulatorische Zwecke, um Ihre Lebensmittel- und Umweltanalysen mit rückverfolgbarer, ISO-zertifizierter Qualität zu unterstützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4,4'-DDT∣Decafluorotriphenylphosphine∣Endrin
CAS 50-29-3, 5074-71-5, 72-20-8
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile 4,4'-DDT∣Decafluorotriphenylphosphine∣Endrin
Versandbedingung Room Temperature
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Solvent or Matrix Acetone
Menge 5 x 1 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 4,4'-DDT 1000 μg/mL∣Decafluorotriphenylphosphine 1000 μg/mL∣Endrin 1000 μg/mL