Learn More
EPB41L2 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00 € - 399.00 €
Spezifikation
Antigen EPB41L2
Konzentration 0.23 mg/mL
Anwendungen Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Immunocytochemistry, Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16894604
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Proteintech
15437-1-AP-20UL
20 μL
140.00 €
20 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 24-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
16884604
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Proteintech
15437-1-AP-150UL
150 μL
399.00 €
150 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 24-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
The 4.1 gene family encodes a group of multifunctional cytoskeletal proteins (4.1R, 4.1G, 4.1N and 4.1B), which are predomitly expressed in the nervous system. 4.1G is a protein that stabilizes spectrin-actin interactions and is associated with hereditary elliptocytosis. Red blood cell 4.1, designated 4.1R, is a multifunctional protein that is essential for maintaining erythrocyte shape and membrane mechanical properties. Both 4.1R and 4.1G are distributed in a unique pattern in the cerebellum and are believed to modulate the membrane mechanical properties of neuronal cells by promoting fodrin/actin association. 4.1N and 4.1B, designated EPB41L1 and EPB41L3, respectively, are strongly expressed in the brain. Antibodies to 4.1N have been reported to detect multiple forms, each enriched in postsynaptic density preparations relative to brain homogenate. Antibodies to 4.1B have been reported to detect two forms.
Spezifikation
Spezifikation
EPB41L2
Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Immunocytochemistry, Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Mouse, Rat, Human
O43491, O70318
13822, 2037, 309557
EPB41L2 Fusion Protein Ag3647
Primary
-20°C
EPB41L2
0.23 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
4.1 G, 4.1G, Band 4.1 like protein 2, EPB41L2
EPB41L2
IgG
Antigen Affinity Chromatography