Learn More
EPH-Fraktionierungs-Surrogat-Zusatzmix, SPEX CertiPrep™
Zertifiziert gemäß ISO/IEC 34-Leitfaden, zertifiziertes NIST-Traceable-Referenzmaterial
Marke: SPEX Certiprep NJDEP-EPH-FSS
Weitere Details : CAS : 580-13-2 Netto-Gewicht : 0.01000kg Transport : UN number : 1208 Chem class : 3 Pack group : II
Beinhaltet: Autosampler-Fläschchen, NIST-konformes Analysenzertifikat, akkreditiert nach ISO/IEC 17025 und ISO/IEC-Leitfaden 34, Sicherheitsdatenblatt
Beschreibung
Organischer Standard, für GC, GC/MS, HPLC, LC/MS und andere analytische Geräte entwickelt
Analyt | CAS-Nr. | Konzentration |
---|---|---|
2-Bromnaphthalin | 580-13-2 | 4000μg/ml |
2-Fluorobiphenyl | 321-60-8 | 4000 μg/ml |
Zertifizierungen
Akkreditiert durch A2 LA für ISO/IEC17025 und ISO/IEC Guide34 und zertifiziert durch UL-DQS gemäß ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA-Beschwerde
Spezifikation
EPH Fractionation Surrogate Spike Mix | |
Hexane | |
GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, und andere analytische Geräte |
2 ml-Ampulle aus Braunglas, vorgeritzt | |
1 mL | |
Das Analysenzertifikat weist Zielanalyten mit einer Genauigkeit von +/−2 % und auf korrekte Weise aus, wodurch die Reinheit von Rohstoffen sichergestellt werden kann. |
Produkt nur für den Laborgebrauch