Learn More
Invitrogen™ EPHA2 rekombinantes humanes Protein
EPHA2 gehört zur Ephrin-Rezeptor-Unterfamilie der Protein-Tyrosin-Kinase-Familie.
Marke:  Invitrogen™ PR7040A
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15408513
  • 1388.00 € / 100 Mikrogramm
Voraussichtlicher Liefertermin 16-06-2020
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
EPH- und EPH-verwandte Rezeptoren wurden mit vermittelten Entwicklungsereignissen, insbesondere im Nervensystem, in Verbindung gebracht. EPHA2 wird in vielen Arten von menschlichen Krebserkrankungen überexprimiert.
Spezifikation
Spezifikation
NP_004422.2
Kinaseassay
Gefroren
76.7 kDa
Bei -80° C lagern. Bei erstem Gebrauch aliquotieren und bei 80 °C lagern, um mehrfaches Gefrieren und Auftauen zu vermeiden.
Zytoplasmisch
EPH-Rezeptor-Kinase-Familie
Ja
Baculovirus
Proteinbiologie|Enzym- und Proteinaktivitäts-Assays|Kinase-Aktivität|Protein-Assays und -Analyse
50 mM Tris, pH-Wert 7.5, 150 mM NaCl, 0.5 mM EDTA, 0.02 % Triton X-100, 2 mM DTT, 50% Glycerin
100 μ g
RUO - Nur für Forschungszwecke
EPHA2, ECK
Mensch
GST-Markierung