Learn More
Invitrogen™ EPHA6 Recombinant Human Protein
EPHA6 is a member of the ephrin receptor subfamily of protein-tyrosine kinases. Recombinant human EPHA6 (561-end) was expressed by baculovirus in Sf9 insect cells using an N-terminal GST tag.
492.00 € - 7490.00 €
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) Enzyme and Protein Activity Assay, Industrial and Applied Science, Kinase Assay, Kinase Biology, Kinase Proteins and Expression Reagents, Pharma and Biopharma, Protein Assays and Analysis, Protein Biology, Target and Lead Identification and Validation
Zusammensetzung 50mM Tris-HCl pH 7.5, 150mM NaCl, 0.25mM DTT, 10mM glutathione, 0.1mM EDTA, 0.1mM PMSF, 25% glycerol
Molekulargewicht 77.0kDa
Lagerungsbedingungen Store at -68 to -85°C. Aliquot at first use to avoid multiple freeze-thaws.
Gen-Alias EPA6, FLJ35246, PRO57066, DKFZp434C1418
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15458973
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Invitrogen™
PV6337
10μg
492.00 €
10 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 06-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15478973
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Invitrogen™
PV6338
100μg
1678.00 €
100 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 14-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15488973
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Invitrogen™
PV6339
1mg
7490.00 €
1 Milligramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 14-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
EPHA6 has been implicated in axon guidance, neuron-target interactions, regional compartmentalization, and synaptic functions in nervous systems. EPHA6 is highly expressed in the brain and testis. Reduction in EPHA6 has been detected in Hypospadias, a common defect affecting the growth and closure of the external genitalia. Genetic inhibition of EPHA6 in mice produces behavioral deficits specifically in tests of learning and memory. Mice deficient in EPHA6 show reduced memory of the consequences of the training context.
  • Validated in LanthaScreen™ Kinase Binding Assay
  • Protocols available for simple use and optimized performance
  • Multiple pack sizes available for convenient use
Spezifikation
Spezifikation
Enzyme and Protein Activity Assay, Industrial and Applied Science, Kinase Assay, Kinase Biology, Kinase Proteins and Expression Reagents, Pharma and Biopharma, Protein Assays and Analysis, Protein Biology, Target and Lead Identification and Validation
77.0kDa
EPA6, FLJ35246, PRO57066, DKFZp434C1418
Human
GST Tag
50mM Tris-HCl pH 7.5, 150mM NaCl, 0.25mM DTT, 10mM glutathione, 0.1mM EDTA, 0.1mM PMSF, 25% glycerol
Store at -68 to -85°C. Aliquot at first use to avoid multiple freeze-thaws.
aa 561-end
Recombinant
Videos