Learn More
Epiandrosteron, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10431641 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
10431641 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10431641 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 215390050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Epiandrosteron, 99 % (CAS-Nr. 481-29-8) ist ein Steroidhormon mit schwacher androgener Wirkung.Es ist ein Metabolit und Vorläufer von Testosteron und Estradiol mit hypolipidemischer und anaboler Wirkung.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Allgemeine Beschreibung
• Epiandrosteron ist ein von 5α-Androstan abgeleitetes Steroidhormon.
•Es ist ein Dehydroepiandrosteron-Metabolit und ein Androgen.
•Es ist eine Vorläufer von Testosteron und Estradiol mit hypolipidemischer und anaboler Wirkung.
Anwendungen
• Epiandrosteron zeigt eine gewisse neurologische Wirkung, da es sich an den GABA-/Benzodiazepin-Rezeptor-Komplex (GABA-RC) binden kann, der als negativer nicht kompepetiver Modulator von GABA-RC fungiert und über den N-Methyl-D-Aspartat-Rezeptor signalisiert.
•Darüber hinaus hemmt es den Signalweg von Pentosenphosphat, was Blutgefäße erweitert, die durch partielle Depolarisation vorkontrahiert sind.
•Epiandrosteron kann die Thromboxan-Synthese von A2 in aktivierten Thrombozyten hemmen, Plasminogen-Aktivator-Inhibitor Typ 1 in Plasma verringern, das Gewebeplasminogenaktivator-Antigen reduzieren, die insulinähnlichen Wachstumsfaktoren 1 in Serum verbessern und die Synthese von zyklischem Guanosin-Monophosphat und Stickoxid erhöhen.
•In-vitro-Tests zeigen, dass diese Verbindung die Replikation des Junin-Virus und die vitro-Adenovirus (AdV)-Aktivität hemmt.
• Epiandrosteron wirkt sich auf die Glukoseoxidation und die in-vitro-Pankreasislets von Interleukin-1 beta aus.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Epiandrosterone
Namenshinweis 99%
CAS 481-29-8
Schmelzpunkt 171°C to 177°C
Farbe Weiß
Verlust bei Trocknung 0.5% max.
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Glasflasche
Summenformel C19H30O2
MDL-Nummer MFCD00064134
Menge 5 g
Spezifischer Drehzustand +91° (20°C c=1,CH3OH)
Spezifische Drehung +88° to +94° (20°C, 589nm) (c=1, CH3OH)
Synonym epiandrosterone, trans-androsterone, isoandrosterone, 3beta-hydroxy-5alpha-androstan-17-one, 3beta-hydroxyetioallocholan-17-one, epi-andosterone, 5alpha-androstan-3beta-ol-17-one, iso-androsterone, d-epiandrosterone, 3-epiandrosterone
InChI-Schlüssel QGXBDMJGAMFCBF-LUJOEAJASA-N
SMILES CC12CCC(CC1CCC3C2CCC4(C3CCC4=O)C)O
IUPAC-Name (3S,5S,8R,9S,10S,13S,14S)-3-Hydroxy-10,13-dimethyl-1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16-tetradecahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-on
Molekulargewicht (g/mol) 290.447
PubChem CID 441302
ChEBI CHEBI:541975
Formelmasse 290.44
Reinheit (%) ≥98.5%
Physikalische Form Kristallpulver