missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BioTek™ Epoch2 Mikrotiterplatten-Spektralphotometer

Das Biotek™ Epoch2 Mikrotiterplatten-Spektralphotometer ist mit einer Benutzeroberfläche mit Farb-Touchscreen und einem Küvetteneinsatz erhältlich. Gen5 Lesegerät-Software mitgeliefert

Marke:  BioTek™ EPOCH2NSC


Weitere Details : Netto-Gewicht : 11.00000kg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 16320124

  • 13535.00 € / 1 Einheit

Voraussichtliches Versanddatum: 17-11-2021

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Beschreibung

Beschreibung

  • Temperaturregelung bis 65 °C und Schütteln
  • 200–999 nm Wellenlängenbereich
  • Für Wellplatten mit 6 bis 384 Wells und Take3 Mikrovolumenplatten
  • Hervorragende Leistungsfähigkeit für UV-Vis-Mikrotiterplatten, Küvetten und Mikrovolumen-Proben mit der erhältlichen Take3™ Mikrovolumenplatte
  • Mit dem optionalen Touchscreen können Sie ganz einfach zwischen vordefinierten Protokollen wählen oder eigene Programme definieren.
  • Modi für Endpunkt-, Kinetik- und Spektralmessungen, Wellbereichscans sowie Inkubation und Schütteln ermöglichen eine Vielzahl von Anwendungen.
Filterfreie Auswahl sichtbarer UV-Wellenlängen von 200–999 nm; Endpunkt-, Kinetik- und Spektral-Scanmodi; Kompatibel mit 6- bis 384-Well-Platten und -Küvetten für unterschiedlichste Assays; 4-Zone™ Inkubation bis 65 °C und Condendation Control™ Messung von Mikrovolumen (2 µl) mit der Take3 Platte; Touchscreen-Oberfläche und integrierte Software erhältlich
Spezifikation

Spezifikation

UV-Vis-Absorption
200 bis 999 nm, in 1-nm-Schritten wählbar
96 Wells: 8 Sekunden, 384 Wells: 14 s
8,5 in.
Nur Küvetteneinsatz
Nukleinsäure- und Proteinquantifizierung für ELISA- und Mikrobenwachstum-Assays
Xenon-Blitz
± 2 nm
22 in.
50/60 Hz
200–999 nm, wählbar in 1-nm-Schritten
8,5 x 12,75 x 15,5 Zoll
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Zertifikate