Learn More
Epredia™ Diagnostikobjektträger aus Epoxid
Diese hydrophoben Beschichtungen binden Flüssigkeiten, die in die Wells gegeben werden, und halten die Flüssigkeiten im Well-Bereich. Sauber, flach und sofort gebrauchsfertig
Marke:  Epredia™ X1XER332L
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.50000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 12675187
  • 69.20 € / 100 Stück
Verfügbar ab: 27-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Bindet und hält Flüssigkeiten, die in den Well-Bereich eingebracht werden
  • Mit benetzbaren Wells zum Färben und Wachsen von Zellkulturen
  • Verhindert Kreuzkontaminationen
  • Hydrophobe Beschichtungen sind sehr langlebig und widerstehen stärksten Beanspruchungen
  • Autoklavierbar
Spezifikation
Spezifikation
Objektträger für die Diagnostik
4
25 mm
Blau
Epoxid
1 mm
75 mm
8 mm-Well