Learn More
Epoxyazadiradione, TRC
Artikelnummer. 30136925
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
5 mg
10 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Milligramm
5 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30136925 10 mg 10 Milligramm
30136049 5 mg 5 Milligramm
30007071 1 mg 1 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30136925 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCE59001810MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 18385-59-6
Summenformel C28 H34 O6
Molekulargewicht (g/mol) 466.56
Synonym Nimbinin, 14,15-Epoxy-14H-cyclopenta[a]phenanthrene, 24-norchola-1,20,22-triene-3,16-dione deriv., Azadiradione 14β,15β-Epoxide
SMILES CC(=O)O[C@@H]1C[C@H]2C(C)(C)C(=O)C=C[C@]2(C)[C@H]3CC[C@@]4(C)[C@@H](C(=O)[C@H]5O[C@@]45[C@]13C)c6cocc6
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Epoxyazadiradione
Menge 10 mg
InChI-Formel InChI=1S/C28H34O6/c1-15(29)33-20-13-18-24(2,3)19(30)8-10-25(18,4)17-7-11-26(5)21(16-9-12-32-14-16)22(31)23-28(26,34-23)27(17,20)6/h8-10,12,14,17-18,20-21,23H,7,11,13H2,1-6H3/t17-,18+,20-,21-,23-,25-,26+,27+,28-/m1/s1
Formelmasse 466.2355