Learn More
Eppendorf™ ep Dualfilter T.I.P.S.™ SealMax Pipettenspitzen mit Filter
Spitzen mit Flüssigkeitsverschlusstechnologie bieten zusätzlichen Schutz vor Überpipettierung
N.V.
Spezifikation
Gefiltert | Gefiltert |
---|---|
Sterilität | Steril |
Format | Gestell |
Material | Polyethylen |
Beschreibung
- Sterile Spitzen aus Polyethylen
- Weiße und lilafarbene Filtereinsätze in den Spitzen halten Aerosole und Biomoleküle zurück
- Die lilafarbene Filterschicht hält Flüssigkeiten zurück, bindet Aerosole und lässt keinerlei Flüssigkeiten passieren
- Die hydrophobe weiße Schicht schützt vor Tropfen, Spritzer und bindet Aerosole
- Frei von PCR-Inhibitor-Additiven
- Schützt Pipette und Probe vor Kontamination
- Farbkodierte Spitzenboxen erleichtern die Auswahl der richtigen Spitzen für die jeweilige Pipette
Für PCR und mikrobiologische Verfahren
Bestellinformation
10 Gestelle x 96 Spitzen
Spezifikation
Gefiltert | |
Steril | |
Gestell | |
Polyethylen |