Learn More
Eppendorf™ Eppendorf Quality™ epT.I.P.S.™ Set
Eppendorf™ Eppendorf Quality™ epT.I.P.S.™ Set ist die perfekte Kombination, die eine kraftreduzierte Spitzenbefestigung und den kraftreduzierten Spitzenabwurf mit vollständiger Abdichtung ermöglicht.
50.25 € - 71.60 €
Spezifikation
Reinigungsnachweise Eppendorf Quality™
Autoklavierbar Yes
Farbe Natural
Filtriert ohne Filter
Produktlinie epT.I.P.S.™
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 8
Produktcode Marke Volumen (metrisch) Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Volumen (metrisch) Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15801495
Unterlagen ansehen
Eppendorf™
0030073274
2 to 200μL 480 Tips (5 Trays x 96 Tips), 1 Mehrwegbox
51.60 €
480 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab
19-11-2020
Zum Warenkorb hinzufügen
15811495
Unterlagen ansehen
Eppendorf™
0030073290
20 to 300μL 480 Tips (5 Trays x 96 Tips), 1 Mehrwegbox
51.60 €
480 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Auf Lager, versandfertig: 6
Zum Warenkorb hinzufügen
15821495
Unterlagen ansehen
Eppendorf™
0030073312
50 to 1000μL 480 Tips (5 Trays x 96 Tips), 1 Mehrwegbox
54.70 €
480 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Auf Lager, versandfertig: 10
Zum Warenkorb hinzufügen
15831495
Unterlagen ansehen
Eppendorf™
0030073339
50 to 1250μL 480 Tips (5 Trays x 96 Tips), 1 Mehrwegbox
71.60 €
480 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab
17-11-2020
Zum Warenkorb hinzufügen
15841495
Unterlagen ansehen
Eppendorf™
0030073355
0.25 to 2.5mL 240 Tips (5 Trays x 48 Tips), 1 Mehrwegbox
50.25 €
240 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Auf Lager, versandfertig: 2
Zum Warenkorb hinzufügen
15871485
Unterlagen ansehen
Eppendorf™
0030073215
0.1 to 10μL 480 Tips (5 Trays x 96 Tips), 1 Mehrwegbox
58.15 €
480 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab
17-11-2020
Zum Warenkorb hinzufügen
15881485
Unterlagen ansehen
Eppendorf™
0030073231
0.1 to 20μL 480 Tips (5 Trays x 96 Tips), 1 Mehrwegbox
58.15 €
480 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab
17-11-2020
Zum Warenkorb hinzufügen
15891485
Unterlagen ansehen
Eppendorf™
0030073258
0.1 to 20μL L 480 Tips (5 Trays x 96 Tips), 1 Mehrwegbox
53.40 €
480 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab
17-11-2020
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Kontaminationsfreier Transfer von Tabletts zu einer stabilen Arbeitsbox
  • Das System ist für die Verwendung mit Mehrkanalpipetten optimiert
  • Farbcodierte Tabletts zur einfachen Identifizierung von Spitzen und Pipetten
  • Spitzen können von aus Nachfülltabletts an Pipetten befestigt werden
  • Die Tabletts und Boxen können für die anschließende Verwendung bei 121 °C autoklaviert werden
Spezifikation
Spezifikation
Eppendorf Quality™
Natural
epT.I.P.S.™
Yes
ohne Filter
Set
Sicherheitsdatenblatt (SDS)