missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Eppendorf™ Eppendorf Quality™ epT.I.P.S.™ Set

Eppendorf™ Eppendorf Quality™ epT.I.P.S.™ Set ist die perfekte Kombination, die eine kraftreduzierte Spitzenbefestigung und den kraftreduzierten Spitzenabwurf mit vollständiger Abdichtung ermöglicht.

Marke:  Eppendorf™ 0030073274

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.61700kg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 15801495

  • 51.60 € / 480 Stück


Auf Lager, versandfertig: 10
Zum Warenkorb hinzufügen

Beschreibung

Beschreibung

  • Kontaminationsfreier Transfer von Tabletts zu einer stabilen Arbeitsbox
  • Das System ist für die Verwendung mit Mehrkanalpipetten optimiert
  • Farbcodierte Tabletts zur einfachen Identifizierung von Spitzen und Pipetten
  • Spitzen können von aus Nachfülltabletts an Pipetten befestigt werden
  • Die Tabletts und Boxen können für die anschließende Verwendung bei 121 °C autoklaviert werden
Spezifikation

Spezifikation

gelb
ohne Filter
gelb
53mm
epT.I.P.S.™
480 Tips (5 Trays x 96 Tips), 1 Mehrwegbox
2 to 200μL
Natural
Yes
Eppendorf Quality™
Set
Videos
Dokumentation