Learn More
Eppendorf™ twin.tec™ 96-Well Mikrotiterplatten für mikrobiologische PCR-Anwendungen
Steril, einzeln in Blister verpackt, für alle Anwendungen, die höchste Reinheit oder zertifizierte Abwesenheit von bakterieller DNA erfordern
92.85 €
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | Frei von Human-DNA, DNase und RNase |
---|---|
Format | Standard |
Array | 8 x 12 |
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Material | Polypropylen |
Produktcode | Marke | Farbe | Volumen (metrisch) Well | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Volumen (metrisch) Well | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10492868
|
Eppendorf™
0030129300 |
Durchsichtig | 150 μl |
92.85 €
10 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
10401728
|
Eppendorf™
0030129318 |
Blau | 150 μl |
92.85 €
10 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
10176287
|
Eppendorf™
0030129326 |
Durchsichtig | 250 μl |
92.85 €
10 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
10319597
|
Eppendorf™
0030129334 |
Blau | 250 μl |
92.85 €
10 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
Beschreibung
- Dünne Wände für optimale Wärmeübertragung auf die Probe
- Fest und verdrehungsbeständig
- Verbesserte Well-zu-Well-Toleranz
- Minimale Bindung von DNA, RNA und Enzymen
- Abgeschnittene Ecken und alphanumerische Gitterreferenzierung
- Erhobene Well-Ränder für wirksame Abdichtung, wodurch auch das Risiko der Kreuzkontamination reduziert wird
- Autoklavierbar (121 °C, 20 min)
- Zertifiziert als frei von nachweisbarer humaner DNA, DNase, RNase und PCR-Hemmern†
Platten mit Stehrand
- In automatisierten Systemen verwendbar
- Stehrand für Etikett oder Barcode
- Passend für die meisten Thermocycler und den MegaBACE™ Kapillarsequenzierer
- Innerhalb der SBS-Größenempfehlungen (127.76 ×85.47 mm ±0.25 mm)
- Stapelbar
- Acht Aushöhlungen im Rahmen ermöglichen das Positionieren und Bearbeiten der Platten im Thermocycler-Block
- Das Design mit niedrigem Profil verbessert die Effizienz der PCR und ermöglicht höchste Effizienz bei kleinen Probenvolumina
- 150μl Well-Volumen max. (bei Verwendung mit Kappenstreifen)
- Ideal für quantitative Echtzeit-PCR
- Passend für die meisten Thermozykler
- 250 μl Well-Volumen max. (bei Verwendung mit Kappenstreifen)
† Zertifikat, Testverfahren und detaillierte Informationen sind auf Anfrage erhältlich.
Spezifikation
Frei von Human-DNA, DNase und RNase | |
8 x 12 | |
Polypropylen | |
Steril | |
10 St./Packung | |
Durchsichtig |
Standard | |
Autoklavierbar | |
96 | |
RT-PCR-Anwendungen | |
Ja |