Learn More
Thermo Scientific Chemicals EPP, 0.2 M Pufferlösung, pH 8.0
Catalog Number p-7058199
55.73 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
100 mL
250 mL
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
C9H20N2O4S
252.329
MFCD00006160
OWXMKDGYPWMGEB-UHFFFAOYSA-N
HEPPS
85255
CHEBI:42298
3-[4-(2-Hydroxyethyl)Piperazin-1-yl]Propan-1-Sulfonsäure
C1CN(CCN1CCCS(=O)(=O)O)CCO
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
C9H20N2O4S
252.329
MFCD00006160
OWXMKDGYPWMGEB-UHFFFAOYSA-N
HEPPS
85255
CHEBI:42298
3-[4-(2-Hydroxyethyl)Piperazin-1-yl]Propan-1-Sulfonsäure
C1CN(CCN1CCCS(=O)(=O)O)CCO
EPPS or HEPPS is a commonly used Good’s buffer. It is often used as separator in ultrathin isoelectric focusing gels and enhances the resolution of phosphoglucomutase. It is used as a buffering agent in biology and biochemistry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
EPPS oder HEPPS ist ein häufig verwendeter Puffer von Good. Er wird häufig als Separator in ultradünnen isoelektrischen Fokussiergelen verwendet und verbessert die Auflösung der Phosphoglucomutase. Er kommt auch häufig als Pufferlösung in der Biologie und Biochemie zum Einsatz.
Löslichkeit
Es ist in Wasser löslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material EPPS buffer soln.
Konzentration 0.2 M
pH 8.0
Physikalische Form Flüssig
Menge 100 mL
Löslichkeitsinformationen It is soluble in water.