missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

EPRS Antibody, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18315474 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μg
Packungsgröße:
100 Mikroliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18315474 100 μg 100 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18315474 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP312962

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

EPRS Polyclonal antibody specifically detects EPRS in Human, Mouse, Rat, Drosophila samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunohistochemistry
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen EPRS
Anwendungen Western Blot, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunohistochemistry
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry-Paraffin 1:100-1:1000, Immunohistochemistry Whole-Mount
Zusammensetzung PBS, 20% Glycerol (pH7)
Gen-Alias bifunctional aminoacyl-tRNA synthetase, Cell proliferation-inducing gene 32 protein, DKFZp313B047, EARS, EC 6.1.1, EC 6.1.1.15, EC 6.1.1.18, GLNS, GLUPRORS, glutamate tRNA ligase, glutaminyl-tRNA synthetase, glutamyl-prolyl-tRNA synthetase, PARSproliferation-inducing gene 32 protein, proliferation-inducing protein 32, proline tRNA ligase, proline-tRNA ligase, prolyl-tRNA synthetase, QARS, QPRS
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Recombinant protein encompassing a sequence within the C-terminus region of human EPRS. The exact sequence is proprietary.
Reinigungsverfahren Antigen Affinity-purified
Menge 100 μg
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 2058
Zielspezies Human, Mouse, Rat, Drosophila
Inhalt und Lagerung Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.