Learn More
epsilon-Caprolacton, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7080670
20.06 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
10,000 g
100 g
2500 g
500 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
502-44-3
C6H10O2
114.144
MFCD00003267
PAPBSGBWRJIAAV-UHFFFAOYSA-N
6-hexanolactone, epsilon-caprolactone, 2-oxepanone, caprolactone, hexan-6-olide, 6-hexanolide, hexano-6-lactone, 1,6-hexanolide, e-caprolactone, 1-oxa-2-oxocycloheptane
10401
CHEBI:17915
Oxepan-2-on
C1CCC(=O)OCC1
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
502-44-3
C6H10O2
114.144
MFCD00003267
PAPBSGBWRJIAAV-UHFFFAOYSA-N
6-hexanolactone, epsilon-caprolactone, 2-oxepanone, caprolactone, hexan-6-olide, 6-hexanolide, hexano-6-lactone, 1,6-hexanolide, e-caprolactone, 1-oxa-2-oxocycloheptane
10401
CHEBI:17915
Oxepan-2-on
C1CCC(=O)OCC1
ε-Caprolactone is widely used as a monomer in the manufacturing of highly specialized polymers. It is mainly utilized as a precursor to caprolactam. It finds an application in the synthesis of polyglecaprone, which is used as a suture material in surgery.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
ε-Caprolacton wird häufig als Monomer bei der Herstellung hochspezialisierter Polymere eingesetzt. Es wird hauptsächlich als Vorläufer von Caprolactam verwendet. Es findet Anwendung bei der Synthese von Polyglecapron, das als Nahtmaterial in der Chirurgie verwendet wird.
Löslichkeit
Mischbar mit Wasser und mit den meisten organischen Lösungsmitteln.
Hinweise
Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Brennbare Flüssigkeit.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material epsilon-Caprolactone
Schmelzpunkt -2°C
Dichte 1.078
Siedepunkt 235°C to 236°C
Flammpunkt 109°C (228°F)
Prozentgehaltsbereich 99%
Brechungsindex 1.463
Menge 100 g
Beilstein 106919
Löslichkeitsinformationen Miscible with water and most organic solvents.
Formelmasse 114.14
Reinheit (%) 99%