Learn More
Epsilon-N-Methyl-L-Lysin-Hydrochlorid, TRC
Product Code. 30384039
Change view
Click to view available options
Menge:
50 mg
Unit Size:
50 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge unitSize
30384039 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Product Code. 30384039 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCE58873050MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemischer Name oder Material Epsilon-n-methyl-l-lysine Hydrochloride
CAS 7622-29-9
Summenformel C7H16N2O2 • HCl
Menge 50 mg
Synonym Epsilon-N-Methyl-L-Lysine Hcl
InChI-Formel InChI=1S/C7H16N2O2.ClH/c1-9-5-3-2-4-6(8)7(10)11;/h6,9H,2-5,8H2,1H3,(H,10,11);1H/t6-;/m0./s1
SMILES N[C@@H](CCCCNC)C(O)=O.Cl
IUPAC-Name (2S)-2-Amino-6-(methylamino)hexansäure;hydrochlorid
Molekulargewicht (g/mol) 160.213646
Formelmasse 196.0979