Learn More
Eppendorf™ epTIPS™ Box für Pipettenspitzen
Diese Pipettenspitzen gewährleisten müheloses Aufsetzen und Abnehmen bei vollständiger Abdichtung. Die Eppendorf™ epTIPS Pipettenspitzen eignen sich optimal für den Einsatz mit Eppendorf Pipetten.
Marke:  Eppendorf™ 0030073029
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.00000kg
Artikelnummer. 10575672
  • 36.87 € / 96 Stück
Auf Lager, versandfertig: 24
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Kontaminationsfreie Überführung der Nachfülleinsätze in die Nachfüllbox (epT.I.P.S.™ Box) mit Kunststoffabdeckungen
  • Gestelle können autoklaviert werden.
  • Auch in PCR*-reiner Qualität, frei von menschlicher DNA, DNase, RNase und PCR*-Inhibitoren, verfügbar
  • 0.1 μl- bis 10 μl- und 2 μl- bis 200 μl-Spitzen werden in 5er-Stapeln geliefert, die stapelweise autoklaviert werden können.
Spezifikation
Spezifikation
0.1 bis 20 μl
4 cm
Eppendorf Pipette
Eppendorf™