Learn More
Eppendorf™ epTIPS™ LoRetention™ Spitzen
Diese Filterspitzen eignen sich besonders für alle Anwendungen, bei denen Proben Reinigungsmittel enthalten. Eppendorf;™ epTIPS™ LoRetention™ Spitzen eignen sich beispielsweise hervorragend für das Präparieren von PCR und Echtzeit-PCR, die Aufreinigung und Denaturalisierung von Proteinen sowie das Pipettieren von DNA-Leitern bei der Elektrophorese.
71.93 € - 83.78 €
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) | Eppendorf Pipette |
---|---|
Spitzenform | Geringe Retention |
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Reinigungsnachweise | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Reinigungsnachweise | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10097043
|
Eppendorf™
0030072049 |
0.1 bis 10 μl |
79.46 €
960 Stück |
05-02-2021 |
|||||
10493615
|
Eppendorf™
0030072006 |
0.1 bis 10 μl | PCR-frei |
83.78 €
960 Stück |
|
||||
10698684
|
Eppendorf™
0030072057 |
0.5 bis 20 μl |
71.93 €
960 Stück |
|
Beschreibung
- Extrem homogene Oberfläche für maximale Reproduzierbarkeit
- Extrem hydrophobe Oberfläche für minimalen Probenverlust
- Luftblasen und Schaumbildung werden bei der Pipettierung deutlich reduziert
- Autoklavierbar, hohe chemische Beständigkeit
- Fünf Jahre haltbar
- Erhältlich als ep Dualfilter T.I.P.S.™ sowie PCR*-rein und in Eppendorf™ Qualität
Spezifikation
Eppendorf Pipette | |
Geringe Retention |