Learn More
Eppendorf™ epTIPS™ Reloads, Pipettenspitzen
Dieses Nachfüllsystem erleichtert die Arbeit im Molekularbiologie-Labor. Die Eppendorf™ epT.I.P.S.™ Reloads Pipettenspitzen ermöglichen ein kontaminationsfreies Handling der Nachfülltabletts. Kunststoffdeckel schützen die Einsätze vor direktem Kontakt während der Überführung in die Arbeitsbox.
Brand:  Eppendorf™ 0030073428
Additional Details : Netto-Gewicht : 0.63000kg
 View more versions of this product
Product Code. 10085361
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
View alternative products »
Description
Description
Dieses Nachfüllsystem erleichtert die Arbeit im Molekularbiologie-Labor. Die Eppendorf™ epT.I.P.S.™ Reloads Pipettenspitzen ermöglichen ein kontaminationsfreies Handling der Nachfülltabletts. Kunststoffdeckel schützen die Einsätze vor direktem Kontakt während der Überführung in die Arbeitsbox.
  • Das Nachfüllsystem umfasst eine autoklavierbare Arbeitsbox, die epTIPS Box und praktische Nachfülleinsätze, die epTIPS Reloads.
  • Die Gesamtabfallmenge ist im Vergleich zu herkömmlichen Wegwerfboxen stark reduziert, sodass umweltrelevante Bedenken berücksichtigt werden.
  • Alle Komponenten können zu 100 % recycelt werden.
  • Die robuste Box gewährleistet eine stabile Basis – ideal für die Arbeit mit Mehrkanalpipetten.
  • Reloads können in Ihrer Verpackung autoklaviert und für die zukünftige Verwendung gelagert werden – dies reduziert den Bedarf nach mehreren Nachfüllboxen.
  • Farbkodierte Einsätze zur leichten Volumenerkennung und den leichten Abgleich mit der entsprechenden Eppendorf Pipette
  • Auch in PCR*-reiner Qualität, frei von menschlicher DNA, RNAse und PCR*-Inhibitoren, verfügbar
  • IvD-Konformität
Specifications
Specifications
Reinheitsgrad: Eppendorf Quality
Ungefiltert
Ja
Nachfüllpackung
Eppendorf™ Pipettierer
2 bis 200 μl
Gelb
5.3 cm
Universelle Passform
epT.I.P.S.