Learn More
Sartorius Zubehör für Vakuumfilterhalter und -kammersysteme
Wählen Sie das beste Zubehör für Ihre Filtrationsanwendungen. Die Geräte und das Zubehör von Sartorius für Vakuumfilterhalter umfassen eine komplette Vakuumfilterhalter-Einheit aus Glas sowie einen Schlauch, eine Handpumpe mit Messgerät, ein 3-Wege-Ventil, einen 3-Wege-Hahn und einen Edelstahlanschluss.
Marke: Sartorius 16309
667.00 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Ausrüstung und Zubehör für die einfache Vakuumfiltration- Autoklavierbarer Vakuumfilterhalter aus Glas
- Geeignet für Membranfilter mit einem Durchmesser von 50 oder 47 mm
- Umfasst einen Glastrichter, eine Basis und einen Kolben, eine Metallklemme und eine Halterung für Glasfrittenfilter
- Der vakuumfeste Kolben mit ungeschliffenem Glasrand verhindert eine Kontamination beim Ausgießen
- Gummi-Vakuumschlauch
- Dickwandiger Gummischlauch für die Verbindung der Systemkomponenten
- 100,6 cm-Schlauch, für verschiedene Größen von Schlauchnippeln verwendbar
- 3-Wege-Ventil
- Wird mit einer Spritze verwendet, um das für die Filtration erforderliche Vakuum zu erzeugen
- Ideal, wenn kein fest installierter, strombetriebener Vakuumgenerator verfügbar ist
- Handvakuumpumpe mit Druckmesser
- Handbetätigte PVC-Pumpe mit Vakuummeter und Hebel zum Aufheben des Vakuums
- Umfasst 60 cm durchsichtige Kunststoffschläuche
- Erzeugt bis zu 80 % Vakuum innerhalb und außerhalb des Labors
- 3-Wege-Hahn
- Edelstahl-Hahn für die Verwendung mit einem Filtrationssystem mit mehreren Abzweigungen
- Bietet eine unabhängige Vakuumregelung für jeden Trichter
- Gewinde zum Luer-Lock-Verbindungsstück
- Metrisches Edelstahl-Verbindungsstück
- Mit 12 x 1 mm großen Verbindungsstücken mit Außengewinde zu männlichem Luer-Lock
Spezifikation
Wiederverwendbar | |
Trichter, Basis und Kolben aus BorosilikatglasFrittenfilterhalterung aus Sinterglas mit PTFE-RingKlemme aus eloxiertem Aluminium | |
12,5 cm2 | |
Je 1 | |
250 mL | |
250 ml Trichter |
Vakuumfilterhalter, Verteilersystem | |
Unsteril | |
Glastrichter, Basis und Kolben, Metallklemme und Halterung für Glasfrittenfilter | |
Sterilisierbarer Vakuumhalter | |
1 L | |
47 oder 50 mm (40 mm Vorfilter) |