missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ER 50891, Tocris Bioscience™

Selective RARα antagonist

Marke:  RD Systems (Bio-Techne) 3823/10

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg

Menge. 10mg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 13413664

  • 326.05 € / 10 Milligramm


Voraussichtlicher Liefertermin 22-02-2019
Zum Warenkorb hinzufügen

Beschreibung

Beschreibung

Antagonist of RARα receptors (IC50 = 31.2 nM). Displays selective affinity for RARα (relative IC50 values are 1.8, 432 and 535 nM for RARα, RARγ and RARβ respectively).
Spezifikation

Chemische Identifikatoren

187400-85-7
432.523
chembl20066, 4-5-4-phenyl-8-isopropyl-2-quinolinyl-2-pyrrolyl benzoic acid, 4-5-8-isopropyl-4-phenyl-quinolin-2-yl-1h-pyrrol-2-yl-benzoic acid, 4-5-8-1-methylethyl-4-phenyl-2-quinolinyl-1h-pyrrolo-2-benzoic acid
4-[5-(4-phenyl-8-propan-2-ylquinolin-2-yl)-1H-pyrrol-2-yl]benzoic acid
C29H24N2O2
LSGNKLDHMQVTEK-UHFFFAOYSA-N
10094345
CC(C)C1=CC=CC2=C1N=C(C=C2C3=CC=CC=C3)C4=CC=C(N4)C5=CC=C(C=C5)C(=O)O

Spezifikation

ER 50891
187400-85-7
chembl20066, 4-5-4-phenyl-8-isopropyl-2-quinolinyl-2-pyrrolyl benzoic acid, 4-5-8-isopropyl-4-phenyl-quinolin-2-yl-1h-pyrrol-2-yl-benzoic acid, 4-5-8-1-methylethyl-4-phenyl-2-quinolinyl-1h-pyrrolo-2-benzoic acid
CC(C)C1=CC=CC2=C1N=C(C=C2C3=CC=CC=C3)C4=CC=C(N4)C5=CC=C(C=C5)C(=O)O
432.523
432.51
10mg
C29H24N2O2
LSGNKLDHMQVTEK-UHFFFAOYSA-N
4-[5-(4-phenyl-8-propan-2-ylquinolin-2-yl)-1H-pyrrol-2-yl]benzoic acid
10094345
>99%
Videos