Learn More
Erbiumfolie, 0.62 mm (0.024Zoll) Dicke, 99.9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7048229
192.00 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
25 x 25 mm
50 x 50 mm
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
7440-52-0
Er
167.26
MFCD00010987
UYAHIZSMUZPPFV-UHFFFAOYSA-N
unii-77b218d3ye, foil, iii ion, erbio, pieces, powder, chips, ingot, er3, pieces, distilled dendritic
23980
CHEBI:33379
erbium
[Er]
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
7440-52-0
Er
167.26
MFCD00010987
UYAHIZSMUZPPFV-UHFFFAOYSA-N
unii-77b218d3ye, foil, iii ion, erbio, pieces, powder, chips, ingot, er3, pieces, distilled dendritic
23980
CHEBI:33379
erbium
[Er]
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Erbium foil
Namenshinweis 0.62mm (0.024 in.) thick
Hinweise zum Prozentgehalt (REO)
Menge 25 x 25 mm
Reinheit (%) 99.9%
Geruch Odorless
Gewicht ≈3.5g/25x25mm
Form Folie