Learn More
Erbium(III)-oxid, 99.9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals, REacton™
Catalog Number p-4412874
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
1 kg
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
12061-16-4
Er2O3
382.52
MFCD00010991
ZXGIFJXRQHZCGJ-UHFFFAOYSA-N
dierbium(3+) trioxidandiide
[O--].[O--].[O--].[Er+3].[Er+3]
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
12061-16-4
Er2O3
382.52
MFCD00010991
ZXGIFJXRQHZCGJ-UHFFFAOYSA-N
dierbium(3+) trioxidandiide
[O--].[O--].[O--].[Er+3].[Er+3]
Erbium trioxide is an important rare earth metal used in biomedicine. It is used as a gate dielectric in semi conductor devices since it has a high dielectric constant and a large band gap; as a burnable neutron poison for nuclear fuel and as coloring for glasses. Erbium oxide nanoparticles can be surface modified for distribution into aqueous and non-aqueous media for bioimaging due to its photoluminescence property.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Erbium(III) oxide
Schmelzpunkt 2400°C
Physikalische Form Pulver
Menge 25 g
Prozentgehaltsbereich 99.9% (REO)
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 382.56
Empfindlichkeit Hygroscopic
Dichte 8.64 g/mL