Learn More
Erbium-Stücke, 99.9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
50 g
Verpackung:
Glasflasche unter Argon
In Glasflaschen unter Argon verpackt
Beschreibung
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Erbium |
Farbe | Orange bis Grau |
Namenshinweis | Rare Earth Oxides Content |
Aussehen | Silver Gray pieces |
Dichte | 9.066 g/cm3 |
Prozentgehaltsbereich | 99.9% (REO) |
Menge | 1 g |
Verpackung | In Glasflaschen unter Argon verpackt |
Form | Stücke |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Erbium pieces
- Gefahr
- Entzündbarer Feststoff Kategorie 1
- Stoff\, der in Berührung mit Wasser entzündbare Gase entwickelt Kategorie 1
- H228-Entzündbarer Feststoff.
- H260-In Berührung mit Wasser entstehen entzündbare Gase, die sich spontan entzünden können.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P231+P232-Unter inertem Gas handhaben. Vor Feuchtigkeit schützen.
- P370+P378-Bei Brand: zum Löschen verwenden.
- P402+P404-In einem geschlossenen Behälter an einem trockenen Ort aufbewahren.
- P501-Inhalt/Behälter zuführen.