missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ERG Antibody (OTI4H7), Alexa Fluor™ 350, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18166954 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18166954 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18166954 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP270686AF350

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

ERG Monoclonal specifically detects ERG in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen ERG
Anwendungen Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Klassifikation Monoclonal
Klon OTI4H7
Konjugat Alexa Fluor 350
Verdünnung Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Zusammensetzung 50 mM sodium borate with 0.05% sodium azide
Gen-Alias transcriptional regulator ERG, 10ets-related, erg-3, p55, TMPRSS2-ERG prostate cancer specific, transcriptional regulator ERG, Transforming protein ERG, v-ets erythroblastosis virus E26 oncogene homolog (avian), v-ets erythroblastosis virus E26 oncogene like, v-ets erythroblastosis virus E26 oncogene like (avian)
Gensymbole ERG
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Full length recombinant protein of human ERG (NP_891548) produced in HEK293T cells.
Menge 0.1 mL
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 2078
Zielspezies Human, Mouse, Rat
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Isotype IgG1
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.