Learn More
Tocris Bioscience™ ERGi-USU
Artikelnummer. 18779726
Change view
Click to view available options
Menge:
50 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18779726 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 18779726 Lieferant Tocris Bioscience™ Lieferanten-Nr. 6632/50
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Rio2 kinase (RIOK2) inhibitor
ERGi-USU is a high affinity Rio Kinase 2 (RIOK2) inhibitor (Kd = 200 nM). Exhibits >6-fold selectivity for RIOK2 over a panel of 456 kinases. Inhibits ERG protein and potently inhibits growth of ERG-positive VCaP prostate cancer cells in vitro (IC50 = 169 nM) but not ERG-negative cell lines. Also inhibits growth of VCaP xenografts in mice.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-[2-(2-Thiazolyl)diazenyl]-2-naphthalenol
CAS 1147-56-4
Menge 50 mg
Summenformel C13H9N3OS
Formelmasse 255.3
Reinheit 99%