missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ERH Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech

Rabbit Polyclonal Antibody

Marke:  Proteintech 15974-1-AP-150UL

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 16885394

  • 329.85 € / 150 Mikroliter

Voraussichtliches Versanddatum: 23-06-2021

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Beschreibung

Beschreibung

This gene encodes a tumor suppressor protein that acts as an antagonist of the Wnt signaling pathway. It is also involved in other processes including cell migration and adhesion, transcriptional activation, and apoptosis. Defects in this gene cause familial adenomatous polyposis (FAP), an autosomal domit pre-maligt disease that usually progresses to maligcy. Disease-associated mutations tend to be clustered in a small region designated the mutation cluster region (MCR) and result in a truncated protein product.
Spezifikation

Spezifikation

ERH
0.13 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
P84089, P84090
DROER, ERH
Rabbit
IgG
150 μL
-20°C
Primary
13877, 2079
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Unconjugated
ERH
Liquid
ERH
ERH Fusion Protein Ag8761
Antigen Affinity Chromatography
RUO
Antibody
Polyclonal
Human, Mouse
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Zertifikate