Learn More
Eriochrome™ Black T, Indikator, Reag. Ph. Eur., für die Metalltitration, Honeywell Fluka™
64.95 EUR gültig bis 2024-04-26
Benutzen Sie den Promotions-Code "21687" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benutzen Sie den Promotions-Code "21687" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
1 kg
Verpackung:
Glasflasche
Beschreibung
- Seit über 65 Jahren führend in der Branche
- Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Eriochrome™ Black T |
Namenshinweis | Reag. Ph. Eur. |
UN-Nummer | NONH für alle Transportarten |
Beilstein | 4121162 |
IUPAC-Name | Natrium-(4Z)-4-[2-(1-hydroxynaphthalin-2-yl)hydrazin-1-yliden]-7-nitro-3-oxo-3,4-dihydronaphthalin-1-sulfonat |
Formelmasse | 461.38 mol |
Verpackung | Glasflasche |
Eignung | Entspricht der Anzeige |
Menge | 100 g |