Learn More
Eriochromschwarz T, rein, C.I.14645, Metallindikator, Fisher Chemical
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Beschreibung
Eriochromschwarz T, rein, C.I.14645, Metallindikator
Spezifikation
IUPAC-Name | sodium (4Z)-4-[2-(1-hydroxynaphthalen-2-yl)hydrazin-1-ylidene]-7-nitro-3-oxo-3,4-dihydronaphthalene-1-sulfonate |
Formelmasse | 461.38g/mol |
Verpackung | Glasgefäß |
Farbe | Schwarz |
pH | 3.7 |
Menge | 25 g |
Physikalische Form | Pulverförmiger Feststoff |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Eriochrome Black T
- Achtung
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.