Beschreibung
- Seit über 65 Jahren führend in der Branche
- Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Eriochrome™ Cyanine R |
| CAS | 3564-18-9 |
| Summenformel | C23H15Na3O9S |
| MDL-Nummer | MFCD00012411 |
| UN-Nummer | NONH für alle Transportarten |
| Beilstein | 3873874 |
| Formelmasse | 536.39 mol |
| Verpackung | Glasflasche |
| Menge | 25 g |