missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Erioglaucin, Natriumsalz, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-7042224
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
3844-45-9
C37H34N2Na2O9S3
792.844
MFCD00012141
SGHZXLIDFTYFHQ-UHFFFAOYSA-L
C.I. 42090; Acid Blue 9
19700
CHEBI:82411
Dinatrium;2-[4-[Ethyl-[(3-Sulfonatophenyl)Methyl]amino]Phenyl]-[4-[Ethyl-[(3-Sulfonatophenyl)Methyl]Asanyliden]Cyclohexa-2,5-dien-1-Yliden]Methyl]Benzolsulfonat
CCN(CC1=CC(=CC=C1)S(=O)(=O)[O-])C2=CC=C(C=C2)C(=C3C=CC(=[N+](CC)CC4=CC(=CC=C4)S(=O)(=O)[O-])C=C3)C5=CC=CC=C5S(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+]
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
3844-45-9
C37H34N2Na2O9S3
792.844
MFCD00012141
SGHZXLIDFTYFHQ-UHFFFAOYSA-L
C.I. 42090; Acid Blue 9
19700
CHEBI:82411
Dinatrium;2-[4-[Ethyl-[(3-Sulfonatophenyl)Methyl]amino]Phenyl]-[4-[Ethyl-[(3-Sulfonatophenyl)Methyl]Asanyliden]Cyclohexa-2,5-dien-1-Yliden]Methyl]Benzolsulfonat
CCN(CC1=CC(=CC=C1)S(=O)(=O)[O-])C2=CC=C(C=C2)C(=C3C=CC(=[N+](CC)CC4=CC(=CC=C4)S(=O)(=O)[O-])C=C3)C5=CC=CC=C5S(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+]

Erioglaucine sodium salt is used as a colorant for foods and other substances to induce a color change.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Anwendungen
Erioglaucin-Natriumsalz wird als Farbstoff für Lebensmittel und andere Substanzen verwendet, um eine Farbänderung zu bewirken.

Löslichkeit
Löslich in Wasser (30 mg/ml), Ethanol.

Hinweise
Farbstoffgehalt: Ca.60 %
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Erioglaucine sodium salt
Schmelzpunkt 283°C
Merck Index 14,1373
Löslichkeitsinformationen Soluble in water (30mg/ml),ethanol.
Formelmasse 792.86
Farbe Violett
Menge 5 g
Physikalische Form Pulver

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'