Learn More
Hirschmann™ Erlenmeyerkolben
Titrieren von chemischen Proben ohne Verschütten. Der Hirschmann™ Erlenmeyerkolben ist ideal zum Titrieren und Vorbereiten mikrobieller Kulturen.
Marke: Hirschmann™ 7630186
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.75000kg
Beschreibung
- Weiter Hals
- PP-Stopfen mit Standardschliff
- Transparent
- Mit PP-Schraubverschluss
Spezifikation
250 ml | |
50 ml | |
NS 45/40 | |
40 % |
PP (Polypropylen) | |
Weiter Hals | |
52 | |
Ja |