missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Tocris Bioscience™ Erlotinib Hydrochloride

Beschreibung
Erlotinib hydrochloride is a reversible, potent EGFR tyrosine kinase inhibitor (IC50 = 2 nM); it reduces EGFR autophosphorylation in intact tumor cells (IC50 = 20 nM). Erlotinib is selective for cell lines showing PC-9 and H3255 mutations (IC50 values are 7 and 12 nM, respectively, sparing wild-type and T790 mutant EGFR. Erlotinib shows antiproliferative effects in cancer cell lines in vitro and promotes differentiation of urothelial organoids. Orally bioavailable.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | N-(3-Ethynylphenyl)-6,7-bis(2-methoxyethoxy)-4-quinazolinamine hydrochloride |
| CAS | 183319-69-9 |
| Menge | 50 mg |
| Ziel | EGF Receptor Inhibitors |
| Summenformel | C22H23N3O4.HCl |
| Reinheit | 0.98 |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?