missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Erlotinibhydrochlorid, Mikromol™
Beschreibung
Erlotinibhydrochlorid
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Erlotinib, Hydrochloride Salt |
| CAS | 183319-69-9 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Erlotinib, Hydrochloride Salt |
| Versandbedingung | Room Temperature |
| Summenformel | C22 H23 N3 O4 . Cl H |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 17034 |
| Synonym | N-(3-ethynylphenyl)-6,7-bis(2-methoxyethoxy)-4-Quinazolinamine, 6,7-Bis(2-methoxyethoxy)-4-(3-ethynylanilino)quinazoline hydrochloride, CP 358774, Erlotinib hydrochloride, OSI 774, Tarceva, [6,7-Bis(2-methoxyethoxy)quinazolin-4-yl]-(3-ethynylphenyl)amine hydrochloride, N-(3-Ethynylphenyl)-6,7-bis(2-methoxyethoxy)-4-quinazolinamine Hydrochloride, N-(3-ethynylphenyl)-6,7-bis(2-methoxyethoxy)-4-Quinazolinamine, 6,7-Bis(2-methoxyethoxy)-4-(3-ethynylanilino)quinazoline hydrochloride |
| InChI-Formel | InChI=1S/C22H23N3O4.ClH/c1-4-16-6-5-7-17(12-16)25-22-18-13-20(28-10-8-26-2)21(29-11-9-27-3)14-19(18)23-15-24-22;/h1,5-7,12-15H,8-11H2,2-3H3,(H,23,24,25);1H |
| SMILES | Cl.COCCOc1cc2ncnc(Nc3cccc(c3)C#C)c2cc1OCCOC |
| IUPAC-Name | N-(3-Ethinylphenyl)-6,7-bis(2-methoxyethoxy)chinazolin-4-amin;hydrochlorid |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?