missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ Humanes ERRF, Synthetisches Peptid, Invitrogen™
Synthetisches Peptid
Marke: Invitrogen™ PEP1577
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
ERRF2 Synthetisches Peptid, PEP-1577, von Invitrogen.
Dieses Peptid stimmt mit den 15 Aminosäuren nahe dem Carboxy-Terminus von humanem ERRF2 überein. PEP-1577 kann als Blockierungspeptid für den polyklonalen Antikörper PA5 bis 34534 verwendet werden. Zur Verwendung als Blockierungspeptid im Western Blot das Peptid mit dem gleichen Volumen wie den Antikörper für 30 min bei 37 °C inkubieren.Spezifikation
149563 | |
gereinigt | |
Human ERRF | |
-20 °C | |
Flüssig | |
Blockierungs-Assay, Kontrolle | |
No | |
Peptid | |
RUO - research use only |
Human | |
Q8NEQ6 | |
200 μg/ml | |
Synthetisches Peptid | |
PBS mit 0.1 % BSA und 0.02 % Natriumazid; pH 7.2 | |
SRARP | |
0.02 % Natriumazid | |
50 μ g | |
PBS |