Learn More
Melford Ertapenem-Natriumsalz
Beschreibung
Ertapenem-Natrium ist ein starkes Antibiotikum und gehört zur Klasse der Carbapenem-Antibiotika.
Es ist wirksam gegen ein breites Spektrum grampositiver und gramnegativer Bakterien, einschließlich multiresistenter Stämme.
Im Bereich der Mikrobiologie und Infektionsforschung wird Ertapenem-Natriumsalz häufig als Instrument zur Untersuchung der bakteriellen Empfindlichkeit und Resistenz eingesetzt. Es kann bei antimikrobiellen Empfindlichkeitstests eingesetzt werden, um die Wirksamkeit verschiedener Antibiotika gegen Bakterienisolate zu bestimmen.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Ertapenem Sodium Salt |
| CAS | 153773-82-1 |
| Menge | 5 g |
| Summenformel | C22H24N3NaO7S |