Learn More
Erucic Acid, TRC
Artikelnummer. 17933075
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
17933075 5 g 5 Gramm
17981675 10 g 10 Gramm
17972865 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17933075 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCE6499005G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 112-86-7
Summenformel C22 H42 O2
Molekulargewicht (g/mol) 338.57
Synonym 13-Docosenoic acid, (Z)- (8CI), (13Z)-13-Docosenoic acid, (13Z)-Docosenoic acid, (Z)-13-Docosenoic acid, (Z)-Erucic acid, 13(Z)-Docosenoic acid, 13-cis-Docosenoic acid, Erucic acid, Hystrene 2290, Jaric 22:1, Nouracid RE 07, Prifrac 2990, cis-13-Docosenoic acid, cis-13-Erucic acid, δ13-cis-Docosenoic acid, Erucic Acid
IUPAC-Name (Z)-docos-13-enoic acid
SMILES CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCCCCCC(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Erucic Acid
Menge 5 g
InChI-Formel InChI=1S/C22H42O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22(23)24/h9-10H,2-8,11-21H2,1H3,(H,23,24)/b10-9-
Formelmasse 338.3185