Learn More
(+/-)-Erythro-Aleuritinsäure, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Beschreibung
α-Aleuritic acid is a major ingredient of shellac and is also a starting reagent in the manufacture of perfumes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
α-Aleuritinsäure ist ein Hauptbestandteil von Schellack und dient als Startreagenz bei der Herstellung von Parfüm.
Löslichkeit
Löslich in Wasser, Alkohol, Essigsäure und Aceton.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
α-Aleuritinsäure ist ein Hauptbestandteil von Schellack und dient als Startreagenz bei der Herstellung von Parfüm.
Löslichkeit
Löslich in Wasser, Alkohol, Essigsäure und Aceton.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | (+/-)-erythro-Aleuritic acid |
Schmelzpunkt | 97°C to 101°C |
Geruch | Odorless |
Menge | 5 g |
Beilstein | 1727724 |
Merck Index | 14,231 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water,alcohol,acetic acid and acetone. |
Formelmasse | 304.43 |
Reinheit (%) | 95% |