Learn More
(±)-Erythro-Aleuritsäure, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
25 g-Glasflasche
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | (±)-erythro-Aleuritic acid |
Namenshinweis | 95% |
CAS | 533-87-9 |
CAS Min. % | 94.0 |
CAS Max. % | 100.0 |
Schmelzpunkt | 100°C to 105°C |
Farbe | Weiß bis beige |
Infrarotspektrum | Echt |
Prozentgehaltsbereich | 95% |
Verpackung | Glasflasche |