Learn More
Erythrrosin B, ∽93 % nach UV-Vis, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11406031 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
25 g
Packungsgröße:
10 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11406031 10 g 10 Gramm
11416031 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11406031 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0219044910
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
CAS 568-63-8
Summenformel C40H14I8Na2O10
Molekulargewicht (g/mol) 1715.757
MDL-Nummer MFCD00144257
InChI-Schlüssel DKRYETBOLGDIOK-UHFFFAOYSA-L
Synonym Acid Red 51, C.I. 45430
PubChem CID 131676154
IUPAC-Name Dinatrium; 2-(3-Hydroxy-2,4,5,7-Tetraiodo-6-Oxoxanthen-9 -yl)-Benzoesäure; 2-(2,4,5,7-Tetraiodo-3-oxido-6 -Oxoxanthen-9-yl)-Benzoat
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C2=C3C=C(C(=O)C(=C3OC4=C(C(=C(C=C24)I)O)I)I)I)C(=O)O.C1=CC=C(C(=C1)C2=C3C=C(C(=O)C(=C3OC4=C(C(=C(C=C24)I)[O-])I)I)I)C(=O)[O-].[Na+].[Na+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Erythrosin B Natriumsalz
Prozentgehaltsbereich ∽ 93 %
Formelmasse 879.9
Farbe Kastanienbraun
Menge 10 g
Physikalische Form Pulver
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Erythrosin B Sodium Salt
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 4
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H413-Kann für Wasserorganismen schädlich sein, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P101-Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
  • P102-Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
  • P103-Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P270-Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P330-Mund ausspülen.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.