Learn More
Erythrosin B, 95%, pure, spirit soluble, ACROS Organics™
Artikelnummer. 10348140 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10348140 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10348140 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 191120050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Erythrosin B
Namenshinweis 95%
CAS 15905-32-5
Prozentgehaltsbereich 95%
Summenformel C20H8I4O5
MDL-Nummer MFCD00005044
Beilstein 19, 231
InChI-Schlüssel OALHHIHQOFIMEF-UHFFFAOYSA-N
Infrarotspektrum Authentic
SMILES OC1=C(I)C2=C(C=C1I)C1(OC(=O)C3=C1C=CC=C3)C1=CC(I)=C(O)C(I)=C1O2
IUPAC-Name 3',6'-dihydroxy-2',4',5',7'-tetraiodo-3H-spiro[2-benzofuran-1,9'-xanthen]-3-one
Molekulargewicht (g/mol) 835.90
PubChem CID 3259
Formelmasse 835.9
Güte Rein
Verpackung Glasflasche
UV-VIS 94% min.
UV-Spektrometrie Complies
Farbe Orange to Orange/Red
Menge 5 g
Physikalische Form Pulver