Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Erythrosin B |
| CAS | 15905-32-5 |
| Prozentgehaltsbereich | ∽98% |
| Summenformel | C20H8I4O5 |
| MDL-Nummer | MFCD00005044 |
| Synonym | Solvent Red 140 |
| InChI-Schlüssel | OALHHIHQOFIMEF-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | OC1=C(I)C2=C(C=C1I)C1(OC(=O)C3=C1C=CC=C3)C1=CC(I)=C(O)C(I)=C1O2 |
| IUPAC-Name | 3',6'-Dihydroxy-2',4',5',7'-tetraiod-3H-spiro[2-benzofuran-1,9'-xanthen]-3-on |
| Molekulargewicht (g/mol) | 835.90 |
| Mehr anzeigen |