Learn More
Thermo Scientific Chemicals Erythrosin B, rein, zertifiziert
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Beschreibung
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Indikator
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Erythrosin B |
Namenshinweis | Pure |
Absorptionsverhältnis | 1.15 to 1.55 |
Farbstoffgehalt | 80% min. |
Beilstein | 19, II, 258 |
Merck Index | 15, 3749 |
Infrarotspektrum | Echt |
IUPAC-Name | Dinatrium;2',4',5',7'-Tetrajod-3-Oxospiro[2-Benzofuran-1,9'-Xanthen]-3',6'-Diolat |
Lambda max. | 524 to 527nm |
Formelmasse | 879.85 |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Erythrosin B
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
- H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- P391-Verschüttete Mengen aufnehmen.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.