Spezifikation
| CAS | 568-63-8 |
| Summenformel | C40H14I8Na2O10 |
| Synonym | Acid Red 51, Solvent Red 140, 2',4',5',7'-Tetraiodofluorescein, FD&C Red Nr. 3, Erythrosin Extrablau |
| Löslichkeitsinformationen | Löslich in Wasser (20 mg/ml) oder Ethanol (20 mg/ml) |
| InChI-Schlüssel | DKRYETBOLGDIOK-UHFFFAOYSA-L |
| SMILES | C1=CC=C(C(=C1)C2=C3C=C(C(=O)C(=C3OC4=C(C(=C(C=C24)I)O)I)I)I)C(=O)O.C1=CC=C(C(=C1)C2=C3C=C(C(=O)C(=C3OC4=C(C(=C(C=C24)I)[O-])I)I)I)C(=O)[O-].[Na+].[Na+] |
| IUPAC-Name | Dinatrium; 2-(3-Hydroxy-2,4,5,7-Tetraiodo-6-Oxoxanthen-9 -yl)-Benzoesäure; 2-(2,4,5,7-Tetraiodo-3-oxido-6 -Oxoxanthen-9-yl)-Benzoat |
| Molekulargewicht (g/mol) | 1715.757 |
| PubChem CID | 131676154 |
| Formelmasse | 879.9 |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Erythrosin B Sodium Salt
- Achtung
- Akute Toxizität Kategorie 4
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 4
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H413-Kann für Wasserorganismen schädlich sein, mit langfristiger Wirkung.
- P101-Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
- P102-Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
- P103-Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P270-Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
- P330-Mund ausspülen.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.