Learn More
Thermo Scientific™ Labor-Kühl-Gefrierkombination der ES-Serie, 230 V, EU-Stecker
Mit der Thermo Scientific™ Labor-Kühl-Gefrierkombination der ES-Serie für den Schutz von Routineproben lässt sich der Platz in engen Arbeitsbereichen effizient ausnutzen.
Marke: Thermo Scientific™ 263C-AEV-TS
1731.62 EUR gültig bis 2024-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21741" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 58.50000kg
Beschreibung
Mit der Thermo Scientific™ Labor-Kühl-Gefrierkombination der ES-Serie für den Schutz von Routineproben nutzen Sie den Platz in engen Arbeitsbereichen effizient aus.
Merkmale:
- Integrierter Regler
- Digital-Display
- Alarm für Über- und Untertemperatur
- Standard-Türschlösser
- Niedriger Energieverbrauch
- Leitungs- und Kabeldurchführungen
- CE-Kennzeichnung
Empfohlen für:
Universallagerung im Labor
Hinweis:
Nur in Regionen mit 50 Hz verfügbar; nicht verfügbar in Nordamerika oder anderen 60 Hz-Regionen.
Spezifikation
Mehrzweck-Kombikühlschrank/Tiefkühlschrank | |
5,615 cu. ft. | |
159 l | |
1°bis 11 °C | |
3 (Kühlschrank), 1 (Tiefkühlgerät) | |
Alarm | |
13 | |
Garantie je nach Land unterschiedlich, bitte wenden Sie sich für Einzelheiten an uns. | |
16.3 Zoll | |
41.5 cm | |
66 Zoll | |
28.5 Zoll | |
67 cm | |
24 Zoll | |
21.4 Zoll | |
18 Zoll | |
40.8 cm | |
230 V | |
50 Hz | |
95 kg |
3,849 cu. ft. | |
109 l | |
-12°bis -20 °C | |
2 | |
Manuell | |
R600A | |
CE | |
60 x 54.5 x 168 cm (24 x 21.4 x 66 in.) | |
17.7 Zoll | |
45 cm | |
26.3 Zoll | |
168 cm | |
72.5 cm | |
60 cm | |
16 Zoll | |
54.5 cm | |
45.7 cm | |
230 V 50 Hz | |
209.5 lbs. |